Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FGFR1OP Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10K202]

Fournisseur: United States Biological
USBIF5950-02EA 481 EUR InStock
USBIF5950-02
Anti-FGFR1OP Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10K202]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000; Immunochemistry: 1:100; Immunoprecipitation: 1-2?g/?l

Type: Primary
Antigen: FGFR1OP (FGFR1 oncogene partner)
Clonality: monoclonal
Clone: 10K202
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité