Anti-GABA Receptor A, gamma 2 Rabbit polyclonal antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIG1015-20HEA 770 EUR InStock
USBIG1015-20H
Anti-GABA Receptor A, gamma 2 Rabbit polyclonal antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000
Type: Primary
Antigen: GABA Receptor A, gamma 2
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Bovine, Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité