Anti-GCP 2 Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: 11n76]
Fournisseur: United States Biological
USBIG2023-55BEA 673 EUR InStock
USBIG2023-55B
Anti-GCP 2 Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: 11n76]
Anticorps
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: GCP 2
Clonality: monoclonal
Clone: 11n76
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité