Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GDP-Mannose Pyrophosphorylase B, Isoform 2 Chicken polyclonal antibody

Fournisseur: United States Biological
USBIG2023-92AEA 475 EUR InStock
USBIG2023-92A
Anti-GDP-Mannose Pyrophosphorylase B, Isoform 2 Chicken polyclonal antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000-1:2000

Type: Primary
Antigen: GDP-Mannose Pyrophosphorylase B, Isoform 2
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype: IgY
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité