Anti-GITRL Rat Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIG2035-15EA 549 EUR InStock
USBIG2035-15
Anti-GITRL Rat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GITRL
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype:
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité