Anti-Glucose Regulated Protein 75 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10F705]
Fournisseur: United States Biological
USBIG3057-12B-25EA 371 EUR InStock
USBIG3057-12B-25
Anti-Glucose Regulated Protein 75 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10F705]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000
Type: Primary
Antigen: Glucose Regulated Protein 75
Clonality: monoclonal
Clone: 10F705
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité