Anti-Glucose Regulated Protein 78 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIG3057-20AEA 709 EUR InStock
USBIG3057-20A
Anti-Glucose Regulated Protein 78 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 2?g/ml
Type: Primary
Antigen: Glucose Regulated Protein 78
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Hamster, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité