Anti-Glutaminase, Kidney Isoform, Mitochondrial Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein))
Fournisseur: United States Biological
USBIG7119-92C-FITCEA 852 EUR InStock
USBIG7119-92C-FITC
Anti-Glutaminase, Kidney Isoform, Mitochondrial Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein))
Anticorps
Recommended dilution: FLISA: 1:1000; Western Blot: 1:100-1:500
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: Glutaminase, Kidney Isoform, Mitochondrial
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité