Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GAPDH Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 800) [clone: 12G30]

Fournisseur: United States Biological
USBIG8140-15JEA 533 EUR InStock
USBIG8140-15J
Anti-GAPDH Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 800) [clone: 12G30]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000-1:10000

Type: Primary
Antigen: GAPDH (glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase)
Clonality: monoclonal
Clone: 12G30
Conjugation: DyLight® 800
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Cat, Dog, Human, Mouse, Pig, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité