Anti-Glycogen Phosphorylase, Brain Form Rabbit polyclonal antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIG8169-96AEA 633 EUR InStock
USBIG8169-96A
Anti-Glycogen Phosphorylase, Brain Form Rabbit polyclonal antibody
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 10 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: Glycogen Phosphorylase, Brain Form
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité