Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GSK3B Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: United States Biological
USBIG8170-44KEA 633 EUR InStock
USBIG8170-44K
Anti-GSK3B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 5 ?g/ml; Western Blot: 1:500-1:3000; Immunofluorescence:1:200-1:1000; ELISA: 1:10000-1:50000

Type: Primary
Antigen: GSK3B (glycogen synthase kinase 3 beta)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité