Anti-Golgi Associated, Gamma Adaptin Ear Containing, ARF Binding Protein 3 Rabbit polyclonal antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIG8576-88EA 694 EUR InStock
USBIG8576-88
Anti-Golgi Associated, Gamma Adaptin Ear Containing, ARF Binding Protein 3 Rabbit polyclonal antibody
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 2.5 ?g/ml; Western Blot: 1:500-1:3000; ELISA: 1:10000-1:50000
Type: Primary
Antigen: Golgi Associated, Gamma Adaptin Ear Containing, ARF Binding Protein 3
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité