Anti-G Protein Coupled Receptor 32 Rabbit polyclonal antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIG8600-36E1EA 633 EUR InStock
USBIG8600-36E1
Anti-G Protein Coupled Receptor 32 Rabbit polyclonal antibody
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 20 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: G Protein Coupled Receptor 32
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité