Anti-G Protein Coupled Receptor 54 Rabbit polyclonal antibody Rhodamine
Fournisseur: United States Biological
USBIG8600-58G3EA 1090 EUR InStock
USBIG8600-58G3
Anti-G Protein Coupled Receptor 54 Rabbit polyclonal antibody Rhodamine
Anticorps
Type: Primary
Antigen: G Protein Coupled Receptor 54
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Rhodamine
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité