Anti-G Protein-Coupled Receptor GPR80/GPR99/P2Y15 Rabbit polyclonal antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIG8600-85TEA 633 EUR InStock
USBIG8600-85T
Anti-G Protein-Coupled Receptor GPR80/GPR99/P2Y15 Rabbit polyclonal antibody
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 20 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: G Protein-Coupled Receptor GPR80/GPR99/P2Y15
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité