Anti-Gram Negative Endotoxin Mouse Monoclonal Antibody [clone: 11H6]
Fournisseur: United States Biological
USBIG8900-07AEA 692 EUR InStock
USBIG8900-07A
Anti-Gram Negative Endotoxin Mouse Monoclonal Antibody [clone: 11H6]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Gram Negative Endotoxin
Clonality: monoclonal
Clone: 11H6
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité