Anti-H Type 2 Antigen Mouse Monoclonal Antibody [clone: 19-OLE]
Fournisseur: United States Biological
USBIH0010-20EA 568 EUR InStock
USBIH0010-20
Anti-H Type 2 Antigen Mouse Monoclonal Antibody [clone: 19-OLE]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: H Type 2 Antigen
Clonality: monoclonal
Clone: 19-OLE
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité