Anti-HDAC7 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9G369]
Fournisseur: United States Biological
USBIH1827-56CEA 601 EUR InStock
USBIH1827-56C
Anti-HDAC7 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9G369]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HDAC7 (histone deacetylase 7)
Clonality: monoclonal
Clone: 9G369
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité