Anti-Heat Shock Protein 22 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIH1830-48MEA 551 EUR InStock
USBIH1830-48M
Anti-Heat Shock Protein 22 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Heat Shock Protein 22
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité