Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Heat Shock Protein 90, alpha Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: United States Biological
USBIH1834-69EA 694 EUR InStock
USBIH1834-69
Anti-Heat Shock Protein 90, alpha Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 2.5 ?g/ml; Western Blot: 1:500-1:2500; ELISA: 1:5000-1:25000

Type: Primary
Antigen: Heat Shock Protein 90, alpha
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Chicken, Drosophila, Human, Monkey, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité