Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Hepatitis C Virus Core antigen Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5E314]

Fournisseur: United States Biological
USBIH1920-08AEA 485 EUR InStock
USBIH1920-08A
Anti-Hepatitis C Virus Core antigen Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5E314]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 1:20-1:200; Western Blot: 1:10-1:50; Immunofluorescence: 1:10-1:50

Type: Primary
Antigen: Hepatitis C Virus Core antigen
Clonality: monoclonal
Clone: 5E314
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité