Anti-Histone H3, methyl, pan Rabbit polyclonal antibody
Fournisseur: United States Biological
USBIH5110-14N1EA 460 EUR InStock
USBIH5110-14N1
Anti-Histone H3, methyl, pan Rabbit polyclonal antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000; Immunoprecipitation: 1:25; Immunofluorescence: 1:500
Type: Primary
Antigen: Histone H3, methyl, pan
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Monkey, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité