Anti-HLA Class 1 Antigen G Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: MEM-G/9]
Fournisseur: United States Biological
USBIH6098-72R1EA 921 EUR InStock
USBIH6098-72R1
Anti-HLA Class 1 Antigen G Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: MEM-G/9]
Anticorps
Recommended dilution: Flow Cytometry: 1:1000
Type: Primary
Antigen: HLA Class 1 Antigen G
Clonality: monoclonal
Clone: MEM-G/9
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité