Anti-HLA Class 2 Antigen DP, DR Mouse Monoclonal Antibody [clone: MEM-136]
Fournisseur: United States Biological
USBIH6099-85LEA 608 EUR InStock
USBIH6099-85L
Anti-HLA Class 2 Antigen DP, DR Mouse Monoclonal Antibody [clone: MEM-136]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HLA Class 2 Antigen DP, DR
Clonality: monoclonal
Clone: MEM-136
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité