Anti-HLA Class 2 Antigen DR Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10D183]
Fournisseur: United States Biological
USBIH6099-96HEA 714 EUR InStock
USBIH6099-96H
Anti-HLA Class 2 Antigen DR Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10D183]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HLA Class 2 Antigen DR
Clonality: monoclonal
Clone: 10D183
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité