Anti-ICOSLG Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8H103]
Fournisseur: United States Biological
USBII0650-01HEA 985 EUR InStock
USBII0650-01H
Anti-ICOSLG Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8H103]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ICOSLG (inducible T-cell co-stimulator ligand)
Clonality: monoclonal
Clone: 8H103
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité