Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IgA/IgG/IgM Goat Polyclonal Antibody (Texas Red®)

Fournisseur: United States Biological
USBII1903-58G5EA 666 EUR InStock
USBII1903-58G5
Anti-IgA/IgG/IgM Goat Polyclonal Antibody (Texas Red®)
Anticorps
Recommended dilution: Immunofluorescence: 1:1000-1:5000; FLISA: 1:10000-1:50000

Type: Secondary
Antigen: IgG IgA IgM
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Texas Red®
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité