Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IKK-A Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: United States Biological
USBII3000-02AEA 380 EUR InStock
USBII3000-02A
Anti-IKK-A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:500-1:1000; Immunochemistry: 1:50-1:100

Type: Primary
Antigen: IKK alpha Inhibitor Of Nuclear Factor kappa-B Kinase alpha Subunit, I kappa-B Kinase alpha, IkBKA, IKK-A, IkappaB Kinase, I-kappa-B Kinase 1, IKK1, Conserved Helix-loop-Helix Ubiquitous Kinase, Nuclear Factor NFkappaB Inhibitor Kinase alpha, NFKBIKA, Tran
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité