Anti-Immunoglobulin-Like Transcript 7 Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: 11D30]
Fournisseur: United States Biological
USBII7502-76EA 633 EUR InStock
USBII7502-76
Anti-Immunoglobulin-Like Transcript 7 Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: 11D30]
Anticorps
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: Immunoglobulin-Like Transcript 7
Clonality: monoclonal
Clone: 11D30
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité