Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Influenza A, Avian, H5N1, Nucleoprotein Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: United States Biological
USBII7649-40NEA 540 EUR InStock
USBII7649-40N
Anti-Influenza A, Avian, H5N1, Nucleoprotein Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 0.1-1 ?g/ml; Immunofluorescence: 1:10; Immunochemistry: 1:10-1:2000

Type: Primary
Antigen: Influenza A, Avian, H5N1, Nucleoprotein
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Avian, Chicken

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité