Anti-Integrin, beta1 Hamster Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 6A267]
Fournisseur: United States Biological
USBII7661-38R4EA 621 EUR InStock
USBII7661-38R4
Anti-Integrin, beta1 Hamster Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 6A267]
Anticorps
Recommended dilution: Flow Cytometry:1:5;
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: Integrin, beta1
Clonality: monoclonal
Clone: 6A267
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Hamster
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité