Anti-IRF8 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: D20D8]
Fournisseur: United States Biological
USBII7662-93GEA 554 EUR InStock
USBII7662-93G
Anti-IRF8 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: D20D8]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000; Immunoprecipitation: 1:50ChImmunoprecipitation: 1:25
Type: Primary
Antigen: IRF8 (interferon regulatory factor 8)
Clonality: monoclonal
Clone: D20D8
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Bovine, Human, Monkey, Mouse, Rat, Xenopus laevis
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité