Anti-Interferon Stimulating Gene 15 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: 7H28]
Fournisseur: United States Biological
USBII7662-94AEA 554 EUR InStock
USBII7662-94A
Anti-Interferon Stimulating Gene 15 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: 7H28]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000; Immunoprecipitation: 1:25
Type: Primary
Antigen: Interferon Stimulating Gene 15
Clonality: monoclonal
Clone: 7H28
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Horse, Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité