Anti-Interleukin 3 Rat Monoclonal Antibody [clone: 5K130]
Fournisseur: United States Biological
USBII7663-39TXEA 540 EUR InStock
USBII7663-39TX
Anti-Interleukin 3 Rat Monoclonal Antibody [clone: 5K130]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Interleukin 3
Clonality: monoclonal
Clone: 5K130
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité