Anti-Interleukin 3 Rat Monoclonal Antibody [clone: 10B2389]
Fournisseur: United States Biological
USBII7663-41KEA 656 EUR InStock
USBII7663-41K
Anti-Interleukin 3 Rat Monoclonal Antibody [clone: 10B2389]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Interleukin 3
Clonality: monoclonal
Clone: 10B2389
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité