Anti-IL8 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: 6D62]
Fournisseur: United States Biological
USBII8430-04FEA 586 EUR InStock
USBII8430-04F
Anti-IL8 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: 6D62]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: IL8 (interleukin 8)
Clonality: monoclonal
Clone: 6D62
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité