Anti-IL8 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBII8430-07EA 707 EUR InStock
USBII8430-07
Anti-IL8 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:5; Immunoprecipitation: 1:5
Type: Primary
Antigen: IL8 (interleukin 8)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Monkey
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité