Anti-IL8 Rat Monoclonal Antibody [clone: 9H141]
Fournisseur: United States Biological
USBII8430-22CEA 958 EUR InStock
USBII8430-22C
Anti-IL8 Rat Monoclonal Antibody [clone: 9H141]
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 2-8?g/ml
Type: Primary
Antigen: IL8 (interleukin 8)
Clonality: monoclonal
Clone: 9H141
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Cat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité