Anti-IL8 Mouse Monoclonal Antibody NL®637 [clone: 9j5]
Fournisseur: United States Biological
USBII8430-26WEA 681 EUR InStock
USBII8430-26W
Anti-IL8 Mouse Monoclonal Antibody NL®637 [clone: 9j5]
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 1:10
Type: Primary
Antigen: IL8 (interleukin 8)
Clonality: monoclonal
Clone: 9j5
Conjugation: NL®637
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité