Anti-Interleukin 8 Receptor B Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBII8430-35CEA 647 EUR InStock
USBII8430-35C
Anti-Interleukin 8 Receptor B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 5-10 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: Interleukin 8 Receptor B
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité