Anti-Interleukin 8 Receptor B Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6D498]
Fournisseur: United States Biological
USBII8430-35DEA 561 EUR InStock
USBII8430-35D
Anti-Interleukin 8 Receptor B Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6D498]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Interleukin 8 Receptor B
Clonality: monoclonal
Clone: 6D498
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité