Anti-IL9R Mouse Monoclonal Antibody [clone: AH9R7]
Fournisseur: United States Biological
USBII8431-75DEA 380 EUR InStock
USBII8431-75D
Anti-IL9R Mouse Monoclonal Antibody [clone: AH9R7]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: IL9R (interleukin 9 receptor)
Clonality: monoclonal
Clone: AH9R7
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité