Anti-IL10 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBII8432-01PEA 695 EUR InStock
USBII8432-01P
Anti-IL10 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Dot Blot: 1:100
Type: Primary
Antigen: IL10 (interleukin 10)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité