Anti-IL10 Rat Monoclonal Antibody [clone: 10B2362]
Fournisseur: United States Biological
USBII8432-02KXEA 801 EUR InStock
USBII8432-02KX
Anti-IL10 Rat Monoclonal Antibody [clone: 10B2362]
Anticorps
Recommended dilution: Flow Cytometry: ; Western Blot: 1:100-1:250
Type: Primary
Antigen: IL10 (interleukin 10)
Clonality: monoclonal
Clone: 10B2362
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité