Anti-IL10 Rat Monoclonal Antibody [clone: 5K303]
Fournisseur: United States Biological
USBII8432-25AEA 425 EUR InStock
USBII8432-25A
Anti-IL10 Rat Monoclonal Antibody [clone: 5K303]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: IL10 (interleukin 10)
Clonality: monoclonal
Clone: 5K303
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité