Anti-IL10 Rat Monoclonal Antibody [clone: JES5-2A5]
Fournisseur: United States Biological
USBII8432-26BEA 633 EUR InStock
USBII8432-26B
Anti-IL10 Rat Monoclonal Antibody [clone: JES5-2A5]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000; Immunochemistry: 10 ?g/ml; Flow Cytometry: 1:10-1:100
Type: Primary
Antigen: IL10 (interleukin 10)
Clonality: monoclonal
Clone: JES5-2A5
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG1
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité