Anti-Interleukin 10 Receptor alpha Rat Monoclonal Antibody [clone: 10B2192]
Fournisseur: United States Biological
USBII8432-28A1EA 910 EUR InStock
USBII8432-28A1
Anti-Interleukin 10 Receptor alpha Rat Monoclonal Antibody [clone: 10B2192]
Anticorps
Recommended dilution: Flow Cytometry: 1:10-1:100;
Type: Primary
Antigen: Interleukin 10 Receptor alpha
Clonality: monoclonal
Clone: 10B2192
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité