Anti-Interleukin 10 Receptor alpha Rat Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 10B2190]
Fournisseur: United States Biological
USBII8432-28B3EA 621 EUR InStock
USBII8432-28B3
Anti-Interleukin 10 Receptor alpha Rat Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 10B2190]
Anticorps
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: Interleukin 10 Receptor alpha
Clonality: monoclonal
Clone: 10B2190
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité