Anti-Interleukin 12 beta Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9G467]
Fournisseur: United States Biological
USBII8434-27CEA 479 EUR InStock
USBII8434-27C
Anti-Interleukin 12 beta Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9G467]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000-2000
Type: Primary
Antigen: Interleukin 12 beta
Clonality: monoclonal
Clone: 9G467
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité