Anti-Interleukin 15 Receptor alpha Goat Polyclonal Antibody (Carboxyfluorescein)
Fournisseur: United States Biological
USBII8437-35FEA 506 EUR InStock
USBII8437-35F
Anti-Interleukin 15 Receptor alpha Goat Polyclonal Antibody (Carboxyfluorescein)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Interleukin 15 Receptor alpha
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Carboxyfluorescein
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité